Principaux documents
PHL83303
Pristimerin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(9b,13a,14b,20a)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26 -trinoroleana-1(10),3,5,7-tertraen-29-oic acid methyl ester, Celastrol methyl ester
10 MG
684,00 $
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
684,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H40O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
More active than euphol against MGL, better activity with rat neurons, but less selective relative to similar enzymes.
More active than euphol against MGL, better activity with rat neurons, but less selective relative to similar enzymes. First MGL inhibitor to act reversibly, several others covalently bind to cysteine residues. Other studies involve multiply mylome, pristimerin inhibits NF-κB activation via inhibition of IKK-α or IKK-β. It is the methyl ester of celastrol (C0869).
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable