Principaux documents
PHL83365
Nevadensin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5,7-Dihydroxy 4′,6,8-trimethoxyflavone, Pedunculin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
Clé InChI
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable