Principaux documents
PHL82551
L-Glutamic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
100 MG
349,00 $
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
349,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Beilstein:
1723801
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
349,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Genipin phyproof® Reference Substance
PHL80458
Genipin