Documents
PHL82546
Garcinone C
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3,6,7-Tetrahydroxy-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H26O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(CCC(C)(O)C)C2=C(C=C1O)OC3=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C23H26O7/c1-11(2)5-6-12-14(24)9-17-19(21(12)27)22(28)18-13(7-8-23(3,4)29)20(26)15(25)10-16(18)30-17/h5,9-10,24-27,29H,6-8H2,1-4H3
Clé InChI
HLOCLVMUASBDDP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)