M6824
gamma-Mangostin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,6,7-Tetrahydroxy-2,8-bis(3,3-dimethylallyl)xanthone, Demethylmangostin, Normangostin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to yellow
Solubilité
methanol: 1 mg/mL, colorless to yellow
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
Clé InChI
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable