375240
HNF4 Antagonist, BI6015
The HNF4 Antagonist, BI6, also referenced under CAS 93987-29-2, controls the biological activity of HNF4.
Synonyme(s) :
HNF4 Antagonist, BI6015, 2-Methyl-1-(2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl)-1H-benzo[d]imidazole, Hepatocyte Nuclear Factor4 Antagonist
268,00 $
About This Item
268,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=NC2=C(N1S(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3C)(=O)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-10-7-8-12(18(19)20)9-15(10)23(21,22)17-11(2)16-13-5-3-4-6-14(13)17/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
ILVCPQPMRPHZSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
HNFα & γ
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable