MilliporeSigma
Passer à
B9643
Acide bicinchoninique solution
Synonyme(s) :
BCA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 L
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
581,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
581,00 $
Disponible dès aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
suitability
suitable for determination of protein concentration
General description
Le dosage des protéines fait partie des opérations les plus courantes en recherche biochimique. L'acide bicinchoninique en solution est employé dans le dosage à l'acide bicinchoninique (BCA), qui équivaut à la méthode de Lowry. Ces deux techniques reposent sur la formation d'un complexe Cu2+/protéine en conditions basiques, suivie de la réduction des ions Cu2+ en ions Cu1+. L'intensité de la réduction est proportionnelle à la concentration en protéines. Le dosage au BCA est plus sensible et plus facilement réalisable que la réaction du biuret ou la méthode de Lowry.
Application
Ce produit est généralement utilisé pour le dosage des protéines par la méthode de l'acide bicinchoninique (BCA).
L'acide bicinchoninique en solution (kit de dosage des protéines à l'acide bicinchoninique) est utilisé dans les applications suivantes :
  • détermination de la concentration en protéines totales lors de la quantification de la bromélaïne, extraite de résidus de tige d'ananas à l'aide de systèmes micellaires biphasiques aqueux composés de liquides ioniques comme co-tensioactifs
  • dosage de la sérum albumine bovine (BSA) dans un revêtement de phosphate de calcium biomimétique co-précipité sur des plaques en alliage de titane
Features and Benefits
  • Mise en œuvre aisée
  • Stabilité du complexe coloré
  • Plus faible sensibilité aux détergents
  • Utilisation sur un large éventail de concentrations en protéines
Packaging
Produit également disponible dans le kit de dosage de protéines à l'acide bicinchoninique (BCA-1).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
71285-MBCA1D8284
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
suitability
suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c