Principaux documents
PHL80460
8-Geranyloxypsoralen
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
9-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
10 MG
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 040,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.40
Beilstein:
313632
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(cc3c([o]cc3)c2OC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)cc[c]1=O
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-19-17(10-12-23-19)13-16-7-8-18(22)25-20(16)21/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
Clé InChI
SOVNCTNQAWWYAQ-OQLLNIDSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable