01338
Bergamottin
analytical standard
Synonyme(s) :
Bergamotine, Bergaptin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
75-80 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
Clé InChI
DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Blocker of STAT3 activation pathway in tumor cells; its potential in the therapy of multiple myeloma (MM) and other cancers is investigated.
- Prevention and the treatment of cancer via suppression of the NF-kB signaling pathway and its regulated gene products.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?