MET418B
Chlorpyrifos methyl-O-analog
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 50 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. MET-418B
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable