ME10-1KT
Esters méthyliques d′acides gras, chaînes linéaires saturées
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
1 120,00 $
About This Item
1 120,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 kit
Concentration
(individually packaged in quantities indicated)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Composants de kit seuls
- Caproic (C6:0) 1 g
- Caprylic (C8:0) 1 g
- Capric (C10:0) 1 g
- Lauric (C12:0) 1 g
- Myristic (C14:0) 1 g
- Palmitic (C16:0) 1 g
- Stearic (C18:0) 1 g
- Arachidic (C20:0) 1 g
- Behenic (C22:0) 1 g
- Lignoceric (C24:0) 100 mg
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.