Principaux documents
FAP80868
Aflas in maize
reference material
1 EA
411,00 $
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
411,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3