Principaux documents
ERMBF444A
DP202216 Maize (blank)
ERM®, certified reference material
1 G
158,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
158,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF444A
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3