Principaux documents
FAP80553
Metals in fruit products
reference material
1 EA
549,00 $
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
549,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Tin (Sn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3