Principaux documents
FAP80551
Metals in infant cereal
reference material
1 EA
549,00 $
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
549,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
549,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Catégories apparentées
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Selenium (Se)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable