Principaux documents
ETWA40
Certified Alcohol Reference Standard
40% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
25 ML
229,00 $
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
229,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup