Documents
ERMAE003
Supelco
Tetramethylurea
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro Beilstein :
773898
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
JRC
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
Clé InChI
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMAE003
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup