Principaux documents
CRM78295
Supelco
1-Octadecene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.48
Beilstein:
1761067
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
0.71 (vs air)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
482 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Clé InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149.00 °C - closed cup