Principaux documents
CRM77069
Supelco
Benzyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Formule linéaire :
2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Beilstein:
2115365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.581 (lit.)
pb
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
Clé InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
349.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
176.5 °C - closed cup