CRM72531
Methyl 3-[[(2RS)-2-(ethylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2- carboxylate hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Ethylarticaine hydrochloride
857,00 $
About This Item
857,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
articaine
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(NCC)C)C(=O)OC.Cl
InChI
1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17-4;/h6,8,13H,5H2,1-4H3,(H,14,15);1H
Clé InChI
DMBWEOCBFCYSIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable