Principaux documents
BR92814
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Erlenmeyer flasks, Flasks
10 EA
194,00 $
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
194,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
194,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
Joint
joint neck31 mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 92814
Capacité
25 mL
Volume
25 mL
Description générale
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduation is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 24450 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Caractéristiques et avantages
  • Good mechanical resistance
  • Easy to clean
  • Diverse applications
Autres remarques
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG