Principaux documents
194492
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyaniline
98%
Synonyme(s) :
m-Phenetidine, 3-Ethoxyaniline
10 G
167,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
167,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Beilstein:
971028
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
pb
248 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
Clé InChI
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Ethoxyaniline was used as starting reagent in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroacridinylhydrazides[1].
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sandra Gemma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2776-2779 (2010-10-01)
Among the enzymes involved in the life cycle of HCV, the non-structural protein NS3, with its double function of protease and NTPase/helicase, is essential for the virus replication. Exploiting our previous knowledge in the development of nucleotide-mimicking NS3 helicase (NS3h)