CRM32611
Triflumizole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(E)-4-Chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyethylidene)-o-toluidine, 1-{1-{[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino}-2-propoxyethyl}-1H-imidazole
75,50 $
About This Item
75,50 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCOC\C(=N/c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F)n2ccnc2
InChI
1S/C15H15ClF3N3O/c1-2-7-23-9-14(22-6-5-20-10-22)21-13-4-3-11(16)8-12(13)15(17,18)19/h3-6,8,10H,2,7,9H2,1H3/b21-14+
Clé InChI
HSMVPDGQOIQYSR-KGENOOAVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable