Documents
Bouchon à vis percé et septum PTFE/caoutchouc, assemblé
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
Dureté
60 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
Épaisseur du septum
1.3 mm
Raccords
8-425 thread
Compatibilité
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)