Principaux documents
MHPC10025
Millipore
Échantillonneur HPC Total Count
m-HPC medium for recovery of stressed and non stressed aerobic bacteria
Synonyme(s) :
Milieu m-HPC, Gélose pour dénombrement de bactéries hétérotrophes (méthode PCA),
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32160607
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Niveau de qualité
Conditionnement
box of 25 units
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Compatibilité
Incubator
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria (total count in stressed environment)
Description générale
Nos Échantillonneurs et Échantillonneurs de surface simplifient vos analyses microbiologiques quotidiennes des surfaces en déterminant les niveaux de charge en bactéries, levures ou moisissures. Cette technique ne requiert pas l'équipement et le matériel encombrants et onéreux généralement associés aux techniques de test classiques. L'écouvillon permet l'échantillonnage dans les zones difficiles à atteindre.
Nos Échantillonneurs et Échantillonneurs de surface simplifient vos analyses microbiologiques quotidiennes des surfaces en déterminant les niveaux de charge en bactéries, levures ou moisissures. Cette technique ne requiert pas l'équipement et le matériel encombrants et onéreux généralement associés aux techniques de test classiques. L'écouvillon permet l'échantillonnage dans les zones difficiles à atteindre. L'échantillon HPC (rouge) contient un milieu m-HPC pour le recouvrement des bactéries aérobies non stressées et stressées.
Application
Analyses microbiologiques des eaux de surface, eaux de réfrigérants, eaux de procédés, eaux de qualités laboratoire et électronique, eaux de dialyse et produits agro-alimentaires.
Adéquation
Échantillonneurs Total Count
Remarque sur l'analyse
Les colonies sont miroitantes et translucides ou transparentes. Leur couleur varie d'incolore à blanc, jaune crème ou occasionnellement pigmentée. Un grossissement des colonies est recommandé.
Autres remarques
Contacter notre Service technique pour toute information sur la durée de conservation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.