Principaux documents
816104
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 5 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
1 EA
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
159,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 16104
Technique(s)
LPLC: suitable
Dimension de pores
10 μm
Compatibilité
Tosoh 5 mm ID TSKgel Glass Columns
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation