Principaux documents
813998
Endfitting with fixed 1 μm frit
stainless steel, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 13998
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
1 μm
Compatibilité
Tosoh TSKgel® NPR columns
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation