Principaux documents
806191
Endfitting w/ Fixed 10 μm Frit for 21.5 mm ID TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
1 EA
659,00 $
659,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
659,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
659,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel frit
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 06191
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
10 μm
Compatibilité
Tosoh 21.5 mm ID TSKgel Columns
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation