807168
TSKgel® DEAE-SW Columns
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
counter ion H2PO4-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07168
Paramètres
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup