Principaux documents
GE17-0500-01
DEAE-Sephacel
Cytiva 17-0500-01, pack of 500 mL
1 PKG
604,00 $
604,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
604,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47101511
Nomenclature NACRES :
NA.56
604,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Ion Exchanger Type (value)
Caractéristiques
autoclavable In 0.1 M NaCl at 121°C for 30 min
Conditionnement
pack of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0500-01
Taille moy. des particules
100 μm
Taille des particules
40-160 μm
cleaning in place
2-12
Plage de travail
2-12
Capacité
10 mg binding capacity(10 mg Thyroglobulin (MW 669 000)/ml drained medium, 160 mg HSA (MW 68 000)/ml drained medium)
Catégories apparentées
Description générale
Le milieu DEAE Sephacel est un échangeur d'anions faible, basé sur de la cellulose à base de billes. Le milieu DEAE Sephacel fait partie de la gamme de résines Cytiva.Les résines de chromatographie BioProcess™ sont conçues etsupportées pour la chromatographie à l'échelle de la production. Les résines BioProcesssont fabriquées selon des méthodes validées et testées pourrépondre aux normes de fabrication.
Caractéristiques et avantages
  • Le milieu DEAE Sephacel est fourni prégonflé dans de l'éthanol à 20 %.
  • Préparer une suspension en éliminant l'éthanol à 20 % par transvasement etle remplacer par le tampon de départ, en respectant un rapport de 75 % de résine sédimentée pour25 % de tampon.
  • Le tampon de départ ne doit pas contenir d'agentsaugmentant significativement la viscosité.
  • Une fois le remplissage terminé,la colonne peut être équilibrée avec des tampons visqueux,à des débits réduits.
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
À conserver entre 4 °C et 8 °C (éthanol à 20 %).
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1