807165
TSKgel® SP-2SW (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Synonyme(s) :
Colonne TSKgel® d’échange d’ions (cation)
2 550,00 $
About This Item
2 550,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® SP-2SW, phase sulfonic acid, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L52
suitable for USP L9
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh SP-2SW, 07165
Paramètres
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
cation exchange
Catégories apparentées
Description générale
Application
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde