Documents
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonyme(s) :
KIT TSKGEL SP-5PW
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
product name
Kit de précolonne TSKgel® d′échange d′ions (cation), phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh SP-5PW, 07211
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
20 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel SP-5PW column
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)