Principaux documents
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
1 EA
1 110,00 $
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 0023451
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Autres remarques
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation