Principaux documents
794-0325
HPLC Analysis of Chito-Oligosaccharides on TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
sample preparation: distilled water
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
life science and biopharma
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation