Principaux documents
52096
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
10 MG
523,00 $
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
523,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H45NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
523,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Clé InChI
XKAZIAFZAQAHHG-NHCUHLMSSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable