Principaux documents
34514
Supelco
Malathion-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
S-[1,2-Bis(ethoxy-d5-carbonyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
10 MG
663,00 $
663,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
663,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D10H9O6PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
663,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[P](=S)(SC(CC(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC)OC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
Clé InChI
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1