Documents
67263-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3.0 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 3.0 mm
Superficie
65 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.0 μm
Dimension de pores
160 Å pore size
operating pH range
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Colonne de garde