67016-U
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
808,00 $
About This Item
808,00 $
Nom du produit
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm Guard Cartridge, 5.0 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel hardware (guard cartridge)
Agence
suitable for USP L1
Description
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
4.0% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
Superficie
60 m2/g
Couverture de surface
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5.0 μm
Dimension de pores
160 Å
Plage de pH de fonctionnement
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni