66923-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1.5 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, L × I.D. 5 cm × 1.5 mm, 2.7 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
4.6% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 1.5 mm
Superficie
90 m2/g
Couverture de surface
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
Taille des particules
2.7 μm
2.7 μm
Dimension de pores
160 Å
Plage de pH de fonctionnement
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Articles
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.