66909-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
1 630,00 $
About This Item
1 630,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides
peptides
Fabricant/nom de marque
BIOshell
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
4.6% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
Superficie
90 m2/g
Couverture de surface
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
Taille des particules
2.7 μm
2.7 μm
Dimension de pores
160 Å
Plage de pH de fonctionnement
1-8
Technique de séparation
reversed phase
reversed phase
Informations légales
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.