59576-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
412,00 $
About This Item
412,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche de garde Supelguard Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm, pkg of 2 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 3 mm
Superficie
200 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered