This product should fit on a Agilent HPLC system and column (Agilent Pursuit C18). If it does not fit, please contact Agilent to find out what adapters are needed for this column.
59575-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm HPLC guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche de garde Supelguard Discovery® C18, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 3 mm
Superficie
200 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Pièce de rechange
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
-
Would this fit on a Agilent HPLC system and column (Agilent Pursuit C18)?