Principaux documents
59025-U
Raccord union, réducteur
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Synonyme(s) :
Raccords unions Valco®
1 EA
81,60 $
81,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
81,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
81,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
Description
internal
Conditionnement
pkg of 1 unit
Taille de l'alésage
0.25 mm
Raccords
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
Compatibilité
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Description générale
Acier inoxydable, sauf indication contraire. Écrous et ferrules inclus.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable