577325-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column
1 260,00 $
About This Item
1 260,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
6.5% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
AQ-C18, polar modified bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse