Principaux documents
57640
Boucle d'échantillonnage pour injecteur, modèles 9010, 9125 et 9725
volume 5 μL, PEEK
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
5 μL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis