Principaux documents
575654-U
Supelco
Réservoir jetable/ bac de rejet
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing, PVC, pk of 25
25 EA
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
25 EA
261,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Nomenclature NACRES :
NB.21
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PVC
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 25
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
configured for collecing eluate waste during PlatePrep SPE processing
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable