57430-U
Fritté pour filtre Supelco®
PEEK, pore size 2.0 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Description
Biocompatible
Conditionnement
pkg of 5 ea
Dimension de pores
2.0 μm
Compatibilité
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
Note de bas de page
Informations légales
Pièce de rechange