Principaux documents
59269
Filtre de précolonne SSI haute pression
10-32 Valco compatible thread
Synonyme(s) :
PRÉFILTRE DE COLONNE, RACCORD CPI, 0,5 UM, EA
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
10-32 Valco compatible thread
Description générale
Installation en ligne. Le disque-filtre(pores de 0.5 microns) en acier inoxydable peut être aisément remplacé sans oter le raccord de la colonne. Pour des tubes de 1/16 in.Pression maximum: 15000 psi (1054 Kg/cm2).
Informations légales
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.