57904-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 75 μm
Synonyme(s) :
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Produits recommandés
product name
Unité de fibres SPME, carboxène/polydiméthylsiloxane (CAR/PDMS), for use with manual holder, needle size 24 ga, df 75 μm(CAR/PDMS
Matériaux
black hub (metallic)
metal alloy fiber
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Compatibilité
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
A comparison between Carboxen®/PDMS coated nitinol core and fused silica core adsorbent SPME fibers for factors, such as coating process, testing process, inertness, raw materials, and durability.
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
Protocoles
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Les hautes performances, la fiabilité et la reproductibilité de la HS-SPME associée à la GC/MS pour la détermination des COV dans l'eau ont été prouvées dans un essai interlaboratoires. La nouvelle norme ISO 17943, basée sur la HS-SPME, constitue une amélioration des méthodes officielles existantes dédiées à cette détermination en termes de sensibilité et de sélectivité.
Contenu apparenté
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.