Documents
504831
Supelco
Echantillonneur de terrain portable SPME
greener alternative
coating CAR/PDMS
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
fused silica SPME fiber
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pack of 2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Concentre et stocke les composés d′intérêt de l′eau ; Echantillonne l′air en intérieur.
L′échantillonneur SPME portable est un moyen efficace et économique d′extraire et de transporter les composés volatils et semi - volatils d′échantillons prélevé sur site. Les composés extraits sont à l′abri derrière un septum remplaçable. Le tableau 1 montre que les pertes dues au stockage pour des pesticides extraits et stockés à l′aide de l′échantillonneur portable sont sensiblement plus faibles que celles subies par les échantillons d′eau stockés.
L′échantillonneur peut être réutilisé de 50 à 100 fois. Une fois la fibre inutilisable, c′est de l′ensemble fibre et échantillonneur que l′on se débarrasse.
L′échantillonneur portable détecte également les composés organiques de l′air de manière efficace. Dans nos études, l′échantillonneur nous a permis de détecter des solvants HPLC et GC dans l′air du laboratoire à l′échelle du ppb. Quatre fibres sont disponibles : une fibre polydiméthylsiloxane (PDMS)/Carboxen pour les volatils à l′état de trace, une fibre PDMS, d′usage général, une fibre PDMS/DVB pour les semi-volatiles et les volatiles plus lourds, et une fibre Carbowax/DVB pour les semivolatiles polaires.
Cinq fentes dans le guide d′aiguille contrôlent la profondeur de l′insertion de l′aiguille dans le flacon ou dans l′injecteur lors de la désorption.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Jérémy Ratel et al.
Journal of chromatography. A, 1216(45), 7889-7898 (2009-09-29)
Animal-derived products are particularly vulnerable to contamination by volatile organic compounds (VOCs). These lipophilic substances, which are generated by an increasing number of sources, are easily transferred to the atmosphere, water, soil, and plants. They are ingested by livestock and
Determination of THM's in Soft Drink by Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography
Silveira Dos Santos, Marcel, et al.
Food Chemistry, 127 (1), 290-295 (2011)
The Volatile Fraction Profiling of Fresh Tomatoes and Triple Concentrate Tomato Pastes as Parameter for the Determination of Geographical Origin
Lo Feudo, G., et al.
Food Research, 44 (3), 781-788 (2011)
E Serrano et al.
Journal of chromatography. A, 1216(1), 127-133 (2008-11-29)
The objective of this paper is to investigate the potential of multiple headspace-solid-phase microextraction (MHS-SPME) for the determination of volatile compounds in complex matrix samples. A method based on MHS-SPME for the determination of around 20 volatile compounds, responsible of
Optimisation of HS-SPME to Study Representativeness of Partially Baked Bread Odorant Extracts
Poinot, P., et al.
Food Research, 40 (9), 1170-1184 (2007)